Wichtige Dokumente
253421
3-(2-Iodacetamid)-PROXYL
free radical
Synonym(e):
3-(2-Iodacetamid)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, freies Radikal
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
162-164 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)CC(NC(=O)CI)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C10H18IN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)
InChIKey
OQIGMSGDHDTSFA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)