253383
3-(Maleimidomethyl)-PROXYL
Synonym(e):
3-(Maleimidomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
About This Item
SMILES String
CC1(C)CC(CN2C(=O)C=CC2=O)C(C)(C)N1[O]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)