Merck
251348
Sigma-Aldrich
3,5-Dibrom-4-hydroxy-benzoesäure
99%
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H2(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.91
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
270-274 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1