Merck
251089
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)-nicotinsäure
98%
Synonym(e):
2-(Methylthio)pyridin-3-carbonsäure
Größe auswählen
25 G
CHF 223.00
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 223.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
215-217 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
thioether
SMILES String
CSc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
COPSJQVPEUUOKY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anisotropy in 2-(methylthio)pyridine-3-carboxylic acid [2-(methylthio)nicotinic acid] has been investigated by nanoindentation experiment[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C Malla Reddy et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (31)(31), 3945-3947 (2005-08-03)
Bending is observed in organic crystals when the packing is anisotropic in such a way that strong and weak interaction patterns occur in nearly perpendicular directions.