Wichtige Dokumente
249769
Chlorameisensäure-2-ethylhexylester
≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
0.1 psi ( 20 °C)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
106-107 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC(CC)COC(Cl)=O
InChI
1S/C9H17ClO2/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
RTGLJCSUKOLTEM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 1,2,4-oxadiazol-5-ones
- 3-(4-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one
- (alkoxycarbonyloxy)carbamimidoyl derivatives
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)