Merck
249742
Sigma-Aldrich
Triosmium-dodecacarbonyl
98%
Synonym(e):
Osmium-carbonyl, tri-Osmium-dodecacarbonyl
About This Item
Lineare Formel:
Os3(CO)12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
906.81
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: osmium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
224 °C (lit.)
SMILES String
[Os].[Os].[Os].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.3Os/c12*1-2;;;
InChIKey
VUBLMKVEIPBYME-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hung, J-T. et al.
Organometallics, 15, 5605-5605 (1996)
Leong, W.K. et al.
Organometallics, 16, 1079-1079 (1997)