249467
Propylchlorformiat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.87 psi ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.404 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
Löslichkeit
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChIKey
QQKDTTWZXHEGAQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- as derivatization reagent in quantification of dopamine, serotonin and norepinephrine in human urine by solid phase microextraction-gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry
- in the preparation of dipropyl 3,6-diphenyl-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetrazine-1,2-dicarboxylate
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?