Merck
248002
Sigma-Aldrich
Perfluordiphenylsulfid
98%
Synonym(e):
Decafluorodiphenyl sulfide
About This Item
Lineare Formel:
(C6F5)2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
86-88 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(Sc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/C12F10S/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
InChIKey
ZOUZMRQINDFFOK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)