Wichtige Dokumente
247154
3,4-Dibromthiophen
99%
Synonym(e):
3,4-Dibromothiophene
About This Item
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.640 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-5 °C (lit.)
Dichte
2.188 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1cscc1Br
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-7-2-4(3)6/h1-2H
InChIKey
VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?