Merck
244368
Sigma-Aldrich
Tetrolaldehyd-diethylacetal
98%
Synonym(e):
1,1-Diethoxy-2-butin
About This Item
Lineare Formel:
CH3C≡CCH(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(OCC)C#CC
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)