Merck
244198
Sigma-Aldrich
1-(2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazol
Synonym(e):
TPSNT
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.46
Beilstein:
585765
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H24N4O4S/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)16(15(8-13)12(5)6)26(24,25)20-9-18-17(19-20)21(22)23/h7-12H,1-6H3
InChIKey
XJBNCASBZVSLGO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Coupling reagent for oligonucleotide synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable