Merck
244171
Sigma-Aldrich
1-(p-Toluolsulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
98%
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
133-135 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O4S/c1-7-2-4-8(5-3-7)18(16,17)12-6-10-9(11-12)13(14)15/h2-6H,1H3
InChIKey
ZQMJAWSQRGYFBM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)