243868
2-Octinsäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
148-149 °C/19 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-5 °C (lit.)
Dichte
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC#CC(O)=O
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter