Merck
243698
Sigma-Aldrich
Rubidiumhydroxid -Lösung
50 wt. % in H2O, 99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
RbOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.48
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for analytical purposes
Assay
99% trace metals basis
Form
liquid
Konzentration
50 wt. % in H2O
Verunreinigungen
≤20000.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C
SMILES String
[OH-].[Rb+]
InChI
1S/H2O.Rb/h1H2;/q;+1/p-1
InChIKey
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)