Wichtige Dokumente
241180
2-Chlorbenzylchlorid
≥99%
Synonym(e):
α,2-Dichlor-toluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.5 (vs air)
Dampfdruck
3 mmHg ( 84 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.559 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
Dichte
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChIKey
BASMANVIUSSIIM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?