Wichtige Dokumente
240400
Dibutylether
≥99%
Synonym(e):
Butylether
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
Beilstein:
1732752
MDL-Nummer:
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.48 (vs air)
Dampfdruck
4.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
365 °F
Expl.-Gr.
8.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Dichte
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?