Wichtige Dokumente
239763
1-Decanol
≥98%
Synonym(e):
Alkohol C-10, Caprinalkohol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
Assay
≥98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
550 °F
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5-7 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Dichte
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChIKey
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)