Merck
235652
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorbutan
99%
Synonym(e):
Tetramethylendichlorid
About This Item
Lineare Formel:
Cl(CH2)4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.01
Beilstein:
635673
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−38 °C (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChIKey
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)