Wichtige Dokumente
235520
3-Methyladipoylchlorid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ClCOCH2CH2CH(CH3)CH2COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
117-119 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(CCC(Cl)=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C7H10Cl2O2/c1-5(4-7(9)11)2-3-6(8)10/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
YDDUPABDRNKFDU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Methyladipoyl chloride has been used in the preparation of :
- polyester hydrochlorides
- polyamides, having potential non-linear optical characteristics
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Modification of montmorillonite by cationic polyesters.
Huskic M, et al.
Applied Clay Science, 43(3), 420-424 (2009)
Synthesis and characterisation of polyamides and polyimides from amino/methylene bis [benzenamine] styryl pyridines.
Peesapati V, et al.
Polymer International, 43(1), 8-12 (1997)