Wichtige Dokumente
235334
3,6-Dithia-1,8-octandiol
97%
Synonym(e):
2,2′-(Ethylenedithio)-diethanol, Lindlar-Katalysatorzusatz
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
170 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
63-64 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
thioether
SMILES String
OCCSCCSCCO
InChI
1S/C6H14O2S2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
InChIKey
PDHFSBXFZGYBIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?