Wichtige Dokumente
233587
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzol
98%
Synonym(e):
5-tert.-Butyl-m-xylol, sym.-tert.-Butyl-m-xylol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
205-206 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
InChIKey
FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?