Merck
232866
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyphenylharnstoff
98%
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4NHCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
182-184 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)Nc1cccc(O)c1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable