Wichtige Dokumente
229644
Gallium(III)-nitrat Hydrat
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Gallium trinitrate hydrate, Hydrated gallium nitrate
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gallium
Verunreinigungen
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp (Schmelzpunkt)
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.[Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChIKey
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?