Wichtige Dokumente
229067
Dicinnamalaceton
98%
Synonym(e):
1,9-Diphenyl-1,3,6,8-nonatetraen-5-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
144-145 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
O=C(\C=C\C=C\c1ccccc1)/C=C/C=C/c2ccccc2
InChI
1S/C21H18O/c22-21(17-9-7-15-19-11-3-1-4-12-19)18-10-8-16-20-13-5-2-6-14-20/h1-18H/b15-7+,16-8+,17-9+,18-10+
InChIKey
RLJALOQFYHCJKG-FVRNMFRHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)