Merck
227404
Sigma-Aldrich
Chirald®
99%
Synonym(e):
(2S,3R)-(+)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol, (2S,3R)-(+)-4-Dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol, Dextrocarbinol Base
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2C(C6H5)(OH)CH(CH3)CH2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.41
Beilstein:
2384178
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]21/D +8.2°, c = 10 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES String
C[C@H](CN(C)C)[C@@](O)(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C19H25NO/c1-16(15-20(2)3)19(21,18-12-8-5-9-13-18)14-17-10-6-4-7-11-17/h4-13,16,21H,14-15H2,1-3H3/t16-,19+/m1/s1
InChIKey
INTCGJHAECYOBW-APWZRJJASA-N
Rechtliche Hinweise
Chirald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)