Merck
225665
Sigma-Aldrich
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)-carbonylhydrid
97%
Synonym(e):
Carbonyl-tris-(triphenylphosphin)-rhodium(I)-hydrid, Hydridocarbonyl-tris-(triphenylphosphin)-rhodium(I), Rhodium(I)-tris-(triphenylphosphin)-carbonyl-hydrid
About This Item
Lineare Formel:
[(C6H5)3P]3Rh(CO)H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
918.78
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
150 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[RhH].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.Rh.H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h3*1-15H;;;
InChIKey
AACIZACVKFEETJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyzes the ring-opening isomeriztion of methylenecyclopropanes to 1,3-dienes.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Homogeneous catalyst.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J. Mol. Catal. A: Chem., 241, 65-65 (2006)