Merck
225061
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methylphenol
95%
Synonym(e):
3-Amino-o-kresol
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
129-130 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(N)cccc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
InChIKey
FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Amino-2-methylphenol (3-Amino-o-cresol) was used in the synthesis of 8-hydroxy-7-methylquinoline[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
480. Some 6-alkyl-5-and 7-alkyl-8-aminoquinolines.
Long R and Schofield K.
Journal of the Chemical Society, 2350-2354 (1953)