Wichtige Dokumente
225053
4-Amino-2-methyl-phenol
97%
Synonym(e):
4-Amino-o-kresol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
174-176 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(N)ccc1O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)