Merck
224596
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dihydroxyacetophenon
97%
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2C6H3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-146 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-7(10)4-8(11)3-6/h2-4,10-11H,1H3
InChIKey
WQXWIKCZNIGMAP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)