Wichtige Dokumente
223069
4-Fluor-N-methylanilin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
79 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.040 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
SMILES String
CNc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H8FN/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3
InChIKey
VLWRKVBQUANIGI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)