222127
4-Hexyloxyphenol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-47 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCOc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-10-14-12-8-6-11(13)7-9-12/h6-9,13H,2-5,10H2,1H3
InChIKey
XIIIHRLCKLSYNH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup