221147
Aminomalononitril-p-toluolsulfonat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
174 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NC(C#N)C#N.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C3H3N3/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;4-1-3(6)2-5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);3H,6H2
InChIKey
MEUWQVWJLLBVQI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable