Merck
220698
Sigma-Aldrich
L-Valinethylester -hydrochlorid
99%
Größe auswählen
5 G
CHF 52.90
CHF 52.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 52.90
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2C2H5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 52.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +6.7°, c = 2 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
102-105 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1
InChIKey
PQGVTLQEKCJXKF-RGMNGODLSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Simon J Dunne et al.
Drug testing and analysis, 9(5), 734-743 (2016-07-13)
Herbal smoking blends containing synthetic cannabinoids have become popular alternatives to marijuana. These products were previously sold in pre-packaged foil bags, but nowadays seizures usually contain synthetic cannabinoid powders together with unprepared plant materials. A question often raised by the