Merck
220620
Sigma-Aldrich
1,3-Dioxan-5,5-dimethanol
90%, technical grade
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-60 °C (lit.)
SMILES String
OCC1(CO)COCOC1
InChI
1S/C6H12O4/c7-1-6(2-8)3-9-5-10-4-6/h7-8H,1-5H2
InChIKey
ZTISUHQLYYPYFA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)