Wichtige Dokumente
218758
1-Chlor-3-nitrobenzol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
500 °F
bp
236 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
43-47 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: freely soluble (hot)(lit.)
alcohol: very slightly soluble(lit.)
carbon disulfide: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
glacial acetic acid: freely soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Dichte
1.534 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
InChIKey
KMAQZIILEGKYQZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
255.2 °F
Flammpunkt (°C)
124 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?