21850
Carbonat auf einem Polymerträger
extent of labeling: ~3.5 mmol/g NaCO3- loading
Synonym(e):
Amberlite™ IRA 900 NaCO3--form
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Kennzeichnungsgrad
~3.5 mmol/g NaCO3- loading
Verunreinigungen
~20% water
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?