Merck
218006
Sigma-Aldrich
5-Chlor-3-hydroxypyridin
99%
Synonym(e):
5-Chlor-3-pyridinol
Größe auswählen
10 G
CHF 239.00
CHF 239.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 239.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.54
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 239.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
160-162 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H
InChIKey
TUIDQYRZDZRHPQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Chloro-3-hydroxypyridine undergoes Suzuki-Miyaura cross-coupling with 3-pyridylboronic acid in the presence of Pd catalyst to yield hydroxybiphenyls[1].
Anwendung
5-Chloro-3-hydroxypyridine was used in the preparation of 4-(5-chloropyridin-3-yloxy)isoquinoline[2].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Robbins TA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 116, 111-111 (1994)
Microwave-promoted Suzuki-Miyaura coupling of arylboronic acids with 1-bromo-2-naphthol, o-bromophenol, and o-chlorophenol.
Wawrzyniak P and Heinicke J.
Tetrahedron Letters, 47(50), 8921-8924 (2006)