Wichtige Dokumente
217921
Cadmiumsulfid
powder, 99.995% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.995% trace metals basis
Form
powder
Mol-Gew.
Mw 144.5 g/mol(lit.)
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cadmium
mp (Schmelzpunkt)
−1750 °C (at a pressure of 100 bar) (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble(lit.)
Dichte
4.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
S=[Cd]
InChI
1S/Cd.S
InChIKey
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.