Wichtige Dokumente
216291
(2-Hydroxybenzyl)-triphenylphosphoniumbromid
98%
About This Item
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
242-245 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].Oc1ccccc1C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?