214728
Bor
crystalline, 90-95%, −325 mesh
Synonym(e):
Boron atom, Boron element
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90-95%
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: boron
Widerstandsfähigkeit
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Partikelgröße
−325 mesh
Dichte
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[B]
InChI
1S/B
InChIKey
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Vergleichbares Produkt