Wichtige Dokumente
214663
2-Ethylanthracen
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
152-153 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C16H14/c1-2-12-7-8-15-10-13-5-3-4-6-14(13)11-16(15)9-12/h3-11H,2H2,1H3
InChIKey
ZXAGXLDEMUNQSH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?