Merck
211494
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlor-p-phenylendiamin
97%
Synonym(e):
1,4-Diamino-2,5-dichlor-benzol
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H2(NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.03
Beilstein:
2803055
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
164-166 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1cc(Cl)c(N)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2H,9-10H2
InChIKey
QAYVHDDEMLNVMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1