Wichtige Dokumente
211486
2,5-Dibromterephthalsäure
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H2-1,4-(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.92
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
320-325 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(Br)c(cc1Br)C(O)=O
Anwendung
Monomer for flame retardant polyesters
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)