Merck
209260
Sigma-Aldrich
Lithiumcarbonat
99%, −40 mesh
Synonym(e):
Kohlensäure Lithiumsalz
About This Item
Lineare Formel:
Li2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.89
Beilstein:
3999191
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
99%
Partikelgröße
−40 mesh
mp (Schmelzpunkt)
618 °C (lit.)
Dichte
2.11 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R Scott Obach et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 36(7), 1385-1405 (2008-04-23)
We present herein a compilation and trend analysis of human i.v. pharmacokinetic data on 670 drugs representing, to our knowledge, the largest publicly available set of human clinical pharmacokinetic data. This data set provides the drug metabolism scientist with a