Wichtige Dokumente
205265
2,2-Dimethylglutarsäure
≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
82-86 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2,6(10)11)4-3-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
BTUDGPVTCYNYLK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?