Wichtige Dokumente
203750
Mangan(IV)-oxid
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Mangandioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
535 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
InChIKey
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?