Merck
202339
Sigma-Aldrich
Poly(propylenglycol)
average Mn ~2,000
Synonym(e):
PPG, Poly-(propylenoxid)
Größe auswählen
5 G
CHF 62.90
250 G
CHF 126.00
500 G
CHF 187.00
CHF 62.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 62.90
250 G
CHF 126.00
500 G
CHF 187.00
About This Item
Lineare Formel:
H[OCH(CH3)CH2]nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 62.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Mol-Gew.
average Mn ~2,000
Enthält
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
Brechungsindex
n20/D 1.451
Viskosität
300 cSt(25 °C)(lit.)
Hydroxylzahl
56 mg KOH/g
Dichte
1.005 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly(propylenglycol) (PPG) ist ein Polyether. Es wird durch eine Ringöffnungspolymerisation von Propylenoxid hergestellt. PPG ist weniger toxisch und wird als Dispergiermittel in der Lederzurichtung, als Tensid, Benetzungsmittel und in Arzneimittelformulierungen eingesetzt.
Anwendung
Poly(propylenglycol) kann als Folgendes verwendet werden:
  • Korrosionsschutzmittel für Baustahl in saurer Lösung.
  • Ausgangsmaterial für die Synthese von Epoxidharz/Polyurethan-Hybridnetzwerken mittels Frontalpolymerisation.
Es kann auch zum Herstellen von Poly(PEG/PPG/PTMC-Urethan)-Thermogelen für die verzögerte Freisetzung von Doxorubicin verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
445.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
229.44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jessalyn Cortese et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(8), 3671-3674 (2012-02-11)
We show here that complementary interactions can suppress mesoscopic order and thus lead to a counterintuitive change in material properties. We present results for telechelic supramolecular polymers based on poly(propylene oxide) (PPO), thymine (Thy), and diaminotriazine (DAT). The self-complementary systems
Claudio Poggio et al.
Journal of endodontics, 38(9), 1239-1243 (2012-08-16)
The objective of this study was to evaluate and compare in vitro the decalcifying capability on root canal dentin of 4 different irrigating solutions. Twenty-five freshly extracted maxillary central incisors were selected. The canals were prepared to obtain a total
Zhiyong Zhao et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(78), 9753-9755 (2012-08-25)
The designed DNA sequences can make DNA-b-PPO undergo in situ transition between diblock and triblock upon pH changes, consequently, induce a morphology-shifting from spherical micelles to nanofibers. This process is reversible and the assembled structures have been characterized by CD
Celeste R Brennecka et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 100(5), 1298-1309 (2012-04-20)
This study examines the in vitro characteristics of a crosslinking polymer system for cerebral aneurysm embolization. The polymeric material is composed of poly(propylene glycol)diacrylate (PPODA) and pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate) (QT), formulated with the liquid contrast agents Conray™ or Omnipaque™ 300. The
Chih Hao Chang et al.
Bio-medical materials and engineering, 22(6), 373-382 (2012-11-02)
Segmented polyurethane (SPU) materials based on different soft-segment component (PPG, PTMO and PBA) and various length of soft-segment (molecular weight of PBA: 500, 700 and 1000) were synthesized in this research. The soft-segment components were synthesized from polyether-polyols (PPG and
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf