Wichtige Dokumente
201596
Echtviolettsalz B
Dye content 97 %
Synonym(e):
4-Benzoylamino-2-methoxy-5-methyl-benzoldiazoniumchlorid Zink Doppelsalz, Azoic Diazo No. 41, Diazotiertes 4-Amino-5-methoxy-2-methyl-benzanilid Zink Doppelsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 97%
λmax
326 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(C)cc1[N+]#N.COc3cc(NC(=O)c4ccccc4)c(C)cc3[N+]#N
InChI
1S/2C15H13N3O2.4ClH.Zn/c2*1-10-8-13(18-16)14(20-2)9-12(10)17-15(19)11-6-4-3-5-7-11;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChIKey
KIWIFIXMWIMRBZ-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)