Merck
200433
Sigma-Aldrich
Polybutadien, phenylterminiert
average Mn ~1,800
About This Item
Beilstein:
605258
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Mol-Gew.
average Mn ~1,800
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
cis-1,4, 5%
trans-1,4, 10%
vinyl, 45%
Dichte
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C
SMILES String
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
InChIKey
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
contains 60% unsaturation
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)