Wichtige Dokumente
181374
Polybutadien, cis
average Mw 200,000-300,000
Beschreibung
98% cis
Form
slab/chunk
Mol-Gew.
average Mw 200,000-300,000
Viskosität
40, Mooney(lit.)
Übergangstemp.
Tg −102 °C
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C=C\C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?